Methyltrifluorpyruvat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 3,3,3-trifluoropyruvate, Methyl 3,3,3-trifluoro-2-oxopropanoate
B21589.06 B21589.14
B21589.06EA 71 EUR
B21589.06 B21589.14
Methyltrifluorpyruvat ≥97%
Methyltrifluorpyruvat
Purity: 97% CAS No.: 13089-11-7 Molecular Formula: C4H3F3O3 Formula Weight: 156.06 Flash Point: 26°(79°F) Refractive Index: 1.3320 Boiling Point: 84-86° Beilstein Reference: 1863490 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00114936
Formel: C₄H₃F₃O₃
Molecular Weight: 156,06 g/mol
Siedepunkt: 84…86 °C
Dichte: 1,52
Flammpunkt: 26 °C (79 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00114936
CAS-Nummer: 13089-11-7
ADR: 3,III