5,6-Dichlor-2-methylbenzimidazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-3145-5G
HC-3145-25G
HC-3145-1G
COBBHC-3145-5GEA
279
EUR
COBBHC-3145-5G
COBBHC-3145-25G
COBBHC-3145-1G
5,6-Dichlor-2-methylbenzimidazol
5,6-Dichloro-2-methylbenzimidazole
Formel:
C₈H₆Cl₂N₂ Molecular Weight: 201,0500 g/mol |
MDL:
MFCD00276973 CAS-Nummer: 6478-79-1 |