1-tert-Butyl-6-fluorbenzimidazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HI-1513-1G
HI-1513-5G
COBBHI-1513-1GEA
0
EUR
COBBHI-1513-1G
COBBHI-1513-5G
1-tert-Butyl-6-fluorbenzimidazol
1-tert-Butyl-6-fluorbenzimidazol
Formel:
C₁₁H₁₃FN₂ |
MDL:
MFCD12546476 CAS-Nummer: 1187385-71-2 |