6-Fluor-1-methylbenzimidazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
6-Fluoro-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole
IN-0185-5G
IN-0185-1G
COBBIN-0185-5GEA
1040
EUR
COBBIN-0185-5G
COBBIN-0185-1G
6-Fluor-1-methylbenzimidazol
6-Fluoro-1-methylbenzimidazole
Formel:
C₈H₇FN₂ Molecular Weight: 150.15 g/mol |
MDL:
MFCD12546503 CAS-Nummer: 1187385-86-9 |