3,5-Dibrom-4-methoxybenzonitril
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Bromoxynil Methyl Ether
SPB00194.1 SPB00194.10
MAYBSPB00194.1EA 0 EUR
MAYBSPB00194.1 MAYBSPB00194.10
3,5-Dibrom-4-methoxybenzonitril
3,5-Dibrom-4-methoxybenzonitril
Formel: C₈H₅Br₂NO
Molecular Weight: 290,939 g/mol
MDL: MFCD00017333
CAS-Nummer: 3336-39-8