5-Brom-2-hydroxybenzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
697184-1G
697184-5G
SIAL697184-1GEA
32.9
EUR
SIAL697184-1G
SIAL697184-5G
5-Brom-2-hydroxybenzonitril, Sigma-Aldrich®
5-Brom-2-hydroxybenzonitril
Formel:
C₇H₄BrNO Molecular Weight: 198,02 g/mol |
MDL:
MFCD00143428 CAS-Nummer: 40530-18-5 EINECS: 254-958-1 |