4-Brom-2-hydroxybenzonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7573-5G
OS-7573-25G
OS-7573-1G
COBBOS-7573-5GEA
0
EUR
COBBOS-7573-5G
COBBOS-7573-25G
COBBOS-7573-1G
4-Brom-2-hydroxybenzonitril
4-Brom-2-hydroxybenzonitril
Formel:
C₇H₄BrNO |
MDL:
MFCD07780675 CAS-Nummer: 288067-35-6 |