5-Brom-2,4-difluorbenzolsulfonamid
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF832. 005530-2.5G 005530-1G
CHMPCFF832.EA 0 EUR
CHMPCFF832. FLUO005530-2.5G FLUO005530-1G
5-Brom-2,4-difluorbenzolsulfonamid
5-Brom-2,4-difluorbenzolsulfonamid
Formel: C₆H₄BrF₂NO₂S
MDL: MFCD01940425
CAS-Nummer: 287172-65-0