3-Brom-N-tert-butyl-N-methylbenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0931-1G
OT-0931-250M
COBBOT-0931-1GEA
497
EUR
COBBOT-0931-1G
COBBOT-0931-250M
3-Brom-N-tert-butyl-N-methylbenzolsulfonamid
3-Brom-N-tert-butyl-N-methylbenzolsulfonamid
Formel:
C₁₁H₁₆BrNO₂S |
MDL:
MFCD12756462 CAS-Nummer: 1187386-30-6 |