5-Chlor-2-hydroxybenzonitril
Lieferant: Thermo Scientific
FM00044DA FM00044EA
MAYBFM00044DAEA 0 EUR
MAYBFM00044DA MAYBFM00044EA
5-Chlor-2-hydroxybenzonitril
5-Chlor-2-hydroxybenzonitril
Formel: C₇H₄ClNO
Molecular Weight: 153.5700 g/mol
MDL: MFCD00219003
CAS-Nummer: 13589-72-5