tert-Butyl-2-chlor-4-fluorbenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
tert-Butyl 2-chloro-4-fluorobenzoate
CA-4288-1G
CA-4288-5G
CA-4288-25G
COBBCA-4288-1GEA
149
EUR
COBBCA-4288-1G
COBBCA-4288-5G
COBBCA-4288-25G
tert-Butyl-2-chlor-4-fluorbenzoat
tert-Butyl-2-chlor-4-fluorbenzoat
Formel:
C₁₁H₁₂ClFO₂ Molecular Weight: 230.6632 g/mol |
MDL:
MFCD09800898 CAS-Nummer: 911314-43-7 |