tert-Butyl-4-chlor-2-fluorbenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4290-5G
CA-4290-25G
CA-4290-1G
COBBCA-4290-5GEA
451
EUR
COBBCA-4290-5G
COBBCA-4290-25G
COBBCA-4290-1G
tert-Butyl-4-chlor-2-fluorbenzoat
tert-Butyl-4-chlor-2-fluorbenzoat
Formel:
C₁₁H₁₂ClFO₂ |
MDL:
MFCD09475908 CAS-Nummer: 941294-14-0 |