5-Chlor-2,4-difluorbenzolsulfonamid
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF906.
005525-1G
005525-2.5G
CHMPCFF906.EA
0
EUR
CHMPCFF906.
FLUO005525-1G
FLUO005525-2.5G
5-Chlor-2,4-difluorbenzolsulfonamid
5-Chlor-2,4-difluorbenzolsulfonamid
Formel:
C₆H₄ClF₂NO₂S |
MDL:
MFCD01940427 CAS-Nummer: 13656-56-9 |