4-Chlor-2,5-difluorbenzolsulfonamid
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF905.
005524-1G
005524-2.5G
CHMPCFF905.EA
0
EUR
CHMPCFF905.
FLUO005524-1G
FLUO005524-2.5G
4-Chlor-2,5-difluorbenzolsulfonamid
4-Chlor-2,5-difluorbenzolsulfonamid
Formel:
C₆H₄ClF₂NO₂S |
MDL:
MFCD02091387 CAS-Nummer: 287172-62-7 |