4-Brom-N,N-diethyl-3-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6470-5G
HC-6470-1G
HC-6470-250M
COBBHC-6470-5GEA
2430
EUR
COBBHC-6470-5G
COBBHC-6470-1G
COBBHC-6470-250M
4-Brom-N,N-diethyl-3-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
4-Brom-N,N-diethyl-3-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
Formel:
C₁₁H₁₃BrF₃NO₂S |
MDL:
MFCD09972159 CAS-Nummer: 1020253-03-5 |