3-Brom-N-butyl-5-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6304-1G HC-6304-5G
COBBHC-6304-1GEA 0 EUR
COBBHC-6304-1G COBBHC-6304-5G
3-Brom-N-butyl-5-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
3-Brom-N-butyl-5-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
Formel: C₁₁H₁₃BrF₃NO₂S
MDL: MFCD09972137
CAS-Nummer: 1020252-83-8