4-Brom-N-methyl-3-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6467-1G
HC-6467-5G
COBBHC-6467-1GEA
404
EUR
COBBHC-6467-1G
COBBHC-6467-5G
4-Brom-N-methyl-3-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
4-Brom-N-methyl-3-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
Formel:
C₈H₇BrF₃NO₂S |
MDL:
MFCD09972157 CAS-Nummer: 1020253-01-3 |