3-Chlor-5-fluor-2-methylbenzolsulfonamid
Lieferant: Thermo Scientific
TL01004.1
TL01004.10
MAYBTL01004.1EA
0
EUR
MAYBTL01004.1
MAYBTL01004.10
3-Chlor-5-fluor-2-methylbenzolsulfonamid
3-Chlor-5-fluor-2-methylbenzolsulfonamid
Formel:
C₇H₇ClFNO₂S |
CAS-Nummer:
306937-31-5 |