(R)-(-)-2-Aminohexan ≥99%, ee 96%, ChiPros®
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
L19304.03
L19304.06
L19304.14
L19304.03EA
44.4
EUR
L19304.03
L19304.06
L19304.14
(R)-(-)-2-Aminohexan ≥99%, ee 96%, ChiPros®
(R)-(-)-2-Aminohexan
Purity: 99+%
CAS No.: 70095-40-8
Molecular Formula: C6H15N
Formula Weight: 101.19
Flash Point: -3°(26°F)
Melting Point:
Formel:
C₆H₁₅N Molecular Weight: 101,19 g/mol Siedepunkt: 116 °C Schmelzpunkt: < –20 °C Dichte: 0,755 Flammpunkt: –3 °C (26 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00671627 CAS-Nummer: 70095-40-8 UN: 2733 ADR: 3,II |