tert-Butyl-2-brom-5-methoxybenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4295-1G
CA-4295-5G
CA-4295-25G
COBBCA-4295-1GEA
149
EUR
COBBCA-4295-1G
COBBCA-4295-5G
COBBCA-4295-25G
tert-Butyl-2-brom-5-methoxybenzoat
tert-Butyl-2-brom-5-methoxybenzoat
Formel:
C₁₂H₁₅BrO₃ |
MDL:
MFCD09878358 CAS-Nummer: 957063-12-6 |