Methyl-3-brom-5-ethoxybenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Methyl 3-bromo-5-ethoxybenzoate
CA-4982-5G
CA-4982-1G
COBBCA-4982-5GEA
303
EUR
COBBCA-4982-5G
COBBCA-4982-1G
Methyl-3-brom-5-ethoxybenzoat
Methyl-3-brom-5-ethoxybenzoat
Formel:
C₁₀H₁₁BrO₃ |
MDL:
MFCD16295085 CAS-Nummer: 860695-64-3 |