tert-Butyl-4-brom-3-methoxybenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4243-5G CA-4243-1G
COBBCA-4243-5GEA 1090 EUR
COBBCA-4243-5G COBBCA-4243-1G
tert-Butyl-4-brom-3-methoxybenzoat
tert-Butyl-4-brom-3-methoxybenzoat
Formel: C₁₂H₁₅BrO₃
Molecular Weight: 287,15 g/mol
MDL: MFCD08436063
CAS-Nummer: 247186-51-2