Methyl-2-methoxy-5-nitrobenzoat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Methyl 2-methoxy-5-nitrobenzoate
B21863.06 B21863.14
B21863.06EA 65.7 EUR
B21863.06 B21863.14
Methyl-2-methoxy-5-nitrobenzoat ≥98%
Methyl-2-methoxy-5-nitrobenzoat
Purity: 98% CAS No.: 34841-11-7 Molecular Formula: C9H9NO5 Formula Weight: 211.18 Melting Point: 99-102° MDL No.: MFCD00673023
Formel: C₉H₉NO₅
Molecular Weight: 211.18 g/mol
Schmelzpunkt: 99…102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00673023
CAS-Nummer: 34841-11-7
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable