4-Bromtetrafluoranilin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluoroaniline
010434-25G 010434-5G
FLUO010434-25GEA 468 EUR
FLUO010434-25G FLUO010434-5G
4-Bromtetrafluoranilin
4-Bromtetrafluoranilin
Formel: C₆H₂BrF₄N
Molecular Weight: 243.9844 g/mol
MDL: MFCD00012144
CAS-Nummer: 1998-66-9