4-Brom-1-ethoxy-2-nitrobenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1268-5G AN-1268-1G
COBBAN-1268-5GEA 186 EUR
COBBAN-1268-5G COBBAN-1268-1G
4-Brom-1-ethoxy-2-nitrobenzol
4-Brom-1-ethoxy-2-nitrobenzol
Formel: C₈H₈BrNO₃
MDL: MFCD12756413
CAS-Nummer: 383869-51-0