4-Brom-5-fluor-2-methylbenzonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4642-1G CA-4642-5G
COBBCA-4642-1GEA 143 EUR
COBBCA-4642-1G COBBCA-4642-5G
4-Brom-5-fluor-2-methylbenzonitril
4-Brom-5-fluor-2-methylbenzonitril
Formel: C₈H₅BrFN
Molecular Weight: 214.0344 g/mol
MDL: MFCD07782074
CAS-Nummer: 916792-15-9