1,3,5-Trifluor-2,4,6-triiodbenzol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H33116.03
H33116.06
H33116.03EA
107
EUR
H33116.03
H33116.06
1,3,5-Trifluor-2,4,6-triiodbenzol ≥97%
1,3,5-Trifluor-2,4,6-triiodbenzol
Formel:
C₆F₃I₃ Molecular Weight: 509,77 g/mol Schmelzpunkt: 152 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06248899 CAS-Nummer: 84322-56-5 |