1,4-Diiod-2-fluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
009150-5G 009150-25G
FLUO009150-5GEA 0 EUR
FLUO009150-5G FLUO009150-25G
1,4-Diiod-2-fluorbenzol
1,4-Diiodo-2-fluorobenzene
Formel: C₆H₃FI₂
MDL: MFCD00061107
CAS-Nummer: 147808-02-4