2,3,4-Trifluoriodbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1,2,3-Trifluoro-4-iodobenzene
021382-5G 021382-1G
FLUO021382-5GEA 51.8 EUR
FLUO021382-5G FLUO021382-1G
2,3,4-Trifluoriodbenzol
2,3,4-Trifluoriodbenzol
Formel: C₆H₂F₃I
Molecular Weight: 257.9798 g/mol
MDL: MFCD03788551
CAS-Nummer: 459424-72-7