3,4,5-Trifluoriodbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1,2,3-Trifluoro-5-iodobenzene
021385-5G
021385-1G
FLUO021385-5GEA
146
EUR
FLUO021385-5G
FLUO021385-1G
3,4,5-Trifluoriodbenzol
3,4,5-Trifluoriodbenzol
Formel:
C₆H₂F₃I Molecular Weight: 257.9800 g/mol |
MDL:
MFCD03265259 CAS-Nummer: 170112-66-0 |