4-Cyan-2-fluorphenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Cyano-2-fluorobenzeneboronic acid, pinacol ester, 3-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile, 4-Cyano-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
PN-8922-1G
PN-8922-250M
COBBPN-8922-1GEA
0
EUR
COBBPN-8922-1G
COBBPN-8922-250M
4-Cyan-2-fluorphenylboronsäurepinakolester
4-Cyan-2-fluorphenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₅BFNO₂ |
MDL:
MFCD09998162 CAS-Nummer: 1035235-29-0 |