1-Brom-4-dodecylbenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
H32963.06 H32963.14
H32963.06EA 142 EUR
H32963.06 H32963.14
1-Brom-4-dodecylbenzol ≥98%
1-Bromo-4-dodecylbenzene
Purity: 98% CAS No.: 126930-72-1 Molecular Formula: C18H29Br Formula Weight: 325.33 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5034 Boiling Point: 376° MDL No.: MFCD00191386
Formel: C₁₈H₂₉Br
Molecular Weight: 325,33 g/mol
Siedepunkt: 376 °C
Dichte: 1,07
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191386
CAS-Nummer: 126930-72-1