(2,3-Difluor-6-nitrophenyl)essigsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1354-5G AN-1354-1G
COBBAN-1354-5GEA 0 EUR
COBBAN-1354-5G COBBAN-1354-1G
(2,3-Difluor-6-nitrophenyl)essigsäure
(2,3-Difluor-6-nitrophenyl)essigsäure
Formel: C₈H₅F₂NO₄
MDL: MFCD11053839
CAS-Nummer: 141428-47-9