2,2-Difluor-2-(4-nitrophenyl)essigsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4656-5G
CA-4656-1G
COBBCA-4656-5GEA
1130
EUR
COBBCA-4656-5G
COBBCA-4656-1G
2,2-Difluor-2-(4-nitrophenyl)essigsäure
2,2-Difluor-2-(4-nitrophenyl)essigsäure
Formel:
C₈H₅F₂NO₄ Molecular Weight: 217,1264 g/mol |
MDL:
MFCD11504878 CAS-Nummer: 206360-56-7 |