2-tert-Butoxy-4-pyridinboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
FM-2437-1G FM-2437-250M
COBBFM-2437-1GEA 0 EUR
COBBFM-2437-1G COBBFM-2437-250M
2-tert-Butoxy-4-pyridinboronsäurepinakolester
2-tert-Butoxy-4-pyridinboronsäurepinakolester
Formel: C₁₅H₂₄BNO₃
MDL: MFCD11223286
CAS-Nummer: 1256358-89-0