5-Methoxy-3-pyridinboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-5109-5G
PN-5109-1G
COBBPN-5109-5GEA
0
EUR
COBBPN-5109-5G
COBBPN-5109-1G
5-Methoxy-3-pyridinboronsäurepinakolester
5-Methoxy-3-pyridinboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₂H₁₈BNO₃ |
MDL:
MFCD03412068 CAS-Nummer: 445264-60-8 |