3-Phenylpropionitril ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Hydrocinnamonitrile
L06483.09 L06483.18
L06483.09EA 38 EUR
L06483.09 L06483.18
3-Phenylpropionitril ≥98%
3-Phenylpropionitril
Purity: 98% CAS No.: 645-59-0 Molecular Formula: C6H5(CH2)2CN Formula Weight: 131.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5210 Melting Point: -2° Boiling Point: 261° Beilstein Reference: 636348 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001961
Formel: C₉H₉N
Molecular Weight: 131,18 g/mol
Siedepunkt: 261 °C
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 1,008
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001961
CAS-Nummer: 645-59-0
EINECS: 211-447-8
ADR: 6.1,III