2,6-Dichlorchinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-1322-5G PY-1322-1G
COBBPY-1322-5GEA 157 EUR
COBBPY-1322-5G COBBPY-1322-1G
2,6-Dichlorchinolin
2,6-Dichloroquinoline
Formel: C₉H₅Cl₂N
Molecular Weight: 198,0500 g/mol
MDL: MFCD03427194
CAS-Nummer: 1810-72-6