2,6-Dichlorchinolin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
557803-1G 557803-5G
SIAL557803-1GEA 91.5 EUR
SIAL557803-1G SIAL557803-5G
2,6-Dichlorchinolin, Sigma-Aldrich®
2,6-Dichloroquinoline
Formel: C₉H₅Cl₂N
Molecular Weight: 198,0500 g/mol
MDL: MFCD03427194
CAS-Nummer: 1810-72-6