4,6-Dichlorchinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6009-5G HC-6009-1G
COBBHC-6009-5GEA 613 EUR
COBBHC-6009-5G COBBHC-6009-1G
4,6-Dichlorchinolin
4,6-Dichloroquinoline
Formel: C₉H₅Cl₂N
Molecular Weight: 198,05 g/mol
MDL: MFCD00156141
CAS-Nummer: 4203-18-3