7,8-Dichlorchinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2709-1G HC-2709-5G
COBBHC-2709-1GEA 303 EUR
COBBHC-2709-1G COBBHC-2709-5G
7,8-Dichlorchinolin
7,8-Dichloroquinoline
Formel: C₉H₅Cl₂N
MDL: MFCD12026044
CAS-Nummer: 703-49-1