2-Ethoxy-8-methylchinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-1373-5G
PY-1373-1G
COBBPY-1373-5GEA
149
EUR
COBBPY-1373-5G
COBBPY-1373-1G
2-Ethoxy-8-methylchinolin
2-Ethoxy-8-methylquinoline
Formel:
C₁₂H₁₃NO |
MDL:
MFCD16036158 CAS-Nummer: 1221793-63-0 |