Methyl-3-brom-4-chlorbenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Methyl 3-bromo-4-chlorobenzoate
CA-4472-5G
CA-4472-1G
COBBCA-4472-5GEA
285
EUR
COBBCA-4472-5G
COBBCA-4472-1G
Methyl-3-brom-4-chlorbenzoat
Methyl-3-brom-4-chlorbenzoat
Formel:
C₈H₆BrClO₂ Molecular Weight: 249,4890 g/mol |
MDL:
MFCD09751943 CAS-Nummer: 107947-17-1 |