tert-Butyl-5-brom-2-chlorbenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4430-5G CA-4430-25G CA-4430-1G
COBBCA-4430-5GEA 523 EUR
COBBCA-4430-5G COBBCA-4430-25G COBBCA-4430-1G
tert-Butyl-5-brom-2-chlorbenzoat
tert-Butyl-5-brom-2-chlorbenzoat
Formel: C₁₁H₁₂BrClO₂
MDL: MFCD09800903
CAS-Nummer: 503555-23-5