Methyl-5-brom-2-chlorbenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4570-5G CA-4570-25G CA-4570-1G
COBBCA-4570-5GEA 115 EUR
COBBCA-4570-5G COBBCA-4570-25G COBBCA-4570-1G
Methyl-5-brom-2-chlorbenzoat
Methyl-5-brom-2-chlorbenzoat
Formel: C₈H₆BrClO₂
MDL: MFCD00144770
CAS-Nummer: 251085-87-7