Methyl-2-brom-5-methylbenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Methyl 2-bromo-5-methylbenzoate
CA-4971-5G
CA-4971-1G
COBBCA-4971-5GEA
460
EUR
COBBCA-4971-5G
COBBCA-4971-1G
Methyl-2-brom-5-methylbenzoat
Methyl-2-brom-5-methylbenzoat
Formel:
C₉H₉BrO₂ Molecular Weight: 229,0700 g/mol |
MDL:
MFCD00144764 CAS-Nummer: 90971-88-3 |