Methyl-2-bromisonicotinat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Methyl 2-bromoisonicotinate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
689505-1G 689505-5G
SIAL689505-1GEA 93 EUR
SIAL689505-1G SIAL689505-5G
Methyl-2-bromisonicotinat, Sigma-Aldrich®
Methyl-2-bromisonicotinat
Formel: C₇H₆BrNO₂
Molecular Weight: 216,0320 g/mol
MDL: MFCD03791265
CAS-Nummer: 26156-48-9