5-Chlor-2-ethoxy-3-pyridinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 5-Chloro-2-ethoxypyridine-3-boronic acid
BB-2884-1G BB-2884-250M
COBBBB-2884-1GEA 864 EUR
COBBBB-2884-1G COBBBB-2884-250M
5-Chlor-2-ethoxy-3-pyridinboronsäure
5-Chloro-2-ethoxy-3-pyridineboronic acid
Formel: C₇H₉BClNO₃
MDL: MFCD13195643
CAS-Nummer: 1217500-52-1