Methyl-2-chlorisonicotinat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Methyl 2-chloropyridine-4-carboxylate, Methyl 2-chloroisonicotinate
CA-4094-5G
CA-4094-25G
CA-4094-100G
COBBCA-4094-5GEA
22
EUR
COBBCA-4094-5G
COBBCA-4094-25G
COBBCA-4094-100G
Methyl-2-chlorisonicotinat
Methyl-2-chlorisonicotinat
Formel:
C₇H₆ClNO₂ Molecular Weight: 171,5810 g/mol |
MDL:
MFCD01765409 CAS-Nummer: 58481-11-1 |