Methyl-2-chlorisonicotinat
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
Methyl 2-chloropyridine-4-carboxylate, Methyl 2-chloroisonicotinate
FL13133.POR
013133-25G
013133-5G
CHMPFL13133.POREA
0
EUR
CHMPFL13133.POR
FLUO013133-25G
FLUO013133-5G
Methyl-2-chlorisonicotinat
Methyl-2-chlorisonicotinat
Formel:
C₇H₆ClNO₂ Molecular Weight: 171.5810 g/mol |
MDL:
MFCD01765409 CAS-Nummer: 58481-11-1 |